Learn More
Solución estándar de BOD, WTW™
Código de producto. 14890171
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. 14890171
Marca: WTW 252030
Para unos pocos parámetros, como el nitrito, que están sujetos a una conversión rápida, son obligatorios los estándares de control recién preparados de las soluciones madre frente a los controles estándar multiparámetros. Las soluciones de stock también son más rentables que las ya confesadas CombiChecks™. En el caso de las soluciones madre, la dilución correcta debe calcularse por sí misma y llevarse a cabo. El uso de estándares se apoya en las funciones AQA de los fotómetros photoLab™.
  • Cloro libre
  • Cloro ligado
  • formaldehído
  • Hidracina
  • Peróxido de hidrógeno al
  • Sulfuro de hidrógeno
  • Fenol
  • Silicio
  • Sulfuro
  • Sulfito
  • Tensioactivos aniónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 210 mg/L
Cantidad 10 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Crack Set 10C for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.