Learn More
WTW™ Caja de termostato DBO OxiTop™
Código de producto. 10726072
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
10726072 30 kg cada uno
1 options
Código de producto. 10726072
Marca: WTW™ 208432
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ocupa poco espacio y compacta, esta caja de termostato con refrigeración por convección para sistemas de medición BSB OxiTop ™es ideal para incubar muestras BSB (muestras de dilución o muestras respirométricas) con temperatura constante para requisitos simples.
  • Termocajas para incubar muestras de BSB (muestras de dilución o muestras respirométricas) con temperatura constante para requisitos simples
  • No ocupa mucho espacio y es compacta
  • Refrigeración por convección para una distribución uniforme de la temperatura
  • Caja de termostato con refrigeración por convección para sistemas de medición BSB OxiTop™ con 12 puntos de medición máximos o 20 frascos Karlsruhe para requisitos sencillos
  • Ajuste estándar de fábrica a 20 °C. De bajo mantenimiento con evaporación automática del agua de rocío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Caja de termostato DBO OxiTop™
Exactitud de temperatura 20 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 °C a 32 °C
Incluye Ventilación forzada controlada por temperatura, cubierta transparente no corrosiva articulada
Garantía 18 meses
Anchura (métrico) 425 mm
Altura (métrico) 375 mm
Fondo (métrico) 600 mm
Peso (métrico) 30 kg