missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Sobres de tampón de nutrientes DBO
Click to view available options
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Concentrado de tampón líquido premedido listo para usar en tubos sellados individuales para la preparación de agua de dilución de DBO5. Listo para su uso inmediato.
Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.
- Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
- Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
- Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
- Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
- Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de agua de dilución de DBO5 |
| Incluye | Ampollas individuales |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tamaño de muestra | Prepara 300 ml de agua de dilución |
| Tamaño | Ampollas de 0,5 ml |
| Tipo | Tampón de nutrientes |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido