Learn More
Boc-ON, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11403158 5 g 5 g
11413158 25 g 25 g
11423158 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11403158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18906.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58632-95-4 | C13H14N2O3 | 246.266 g/mol
Widely used for protection of amino groups in peptide synthesis and multi-step organic synthesis of small molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ampliamente utilizado para la protección de grupos aminos en la síntesis de péptidos y la síntesis orgánica de múltiples pasos de moléculas pequeñas.
Solubilidad
Soluble en acetato de etilo, éter y benceno. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58632-95-4
Fórmula molecular C13H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 246.266
Número MDL MFCD00001863
Clave InChI QQWYQAQQADNEIC-PTNGSMBKSA-N
Sinónimo 2-tert-butoxycarbonyloxyimino-2-phenylacetonitrile, 2-boc-oxyimino-2-phenylacetonitrile, boc-on, ccris 2601, tert-butyl alpha-cyanobenzylaminyl carbonate, 2-tert-butoxycarbonyloximino-2-phenylacetonitrile, carbonic acid, cyanophenylmethylene azanyl 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl oxy benzimidoyl cyanide, benzeneacetonitrile, alpha-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy imino
PubChem CID 5868400
Nombre IUPAC [(E)-[ciano(fenil)metilideno]amino]carbonato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)ON=C(C#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-ON
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2217296
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethyl acetate,ether and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.27
Porcentaje de pureza ≥98%