missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BOC Monoclonal Antibody (273729)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ MA561084

Código de producto. 30534818

  • 471.00€ / 100 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

CDON and BOC are cell surface receptors of the immunoglobulin repeat family involved in myogenic differentiation. CDON and BOC are coexpressed during development, form complexes with each other in a cis fashion, and are related to each other in their ectodomains, but each has a unique long cytoplasmic tail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

BOC
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q6AZB0, Q9BWV1
Boc
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BOC, Asp31-Asp852.
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG2a
Western Blot
273729
Unconjugated
Boc
4732455C11; biregional Cdon binding protein; biregional cell adhesion molecule-related/down-regulated by oncogenes (Cdon) binding protein; BOC; BOC cell adhesion associated, oncogene regulated; Boc homolog; Boc homolog (mouse); brother of CDO; brother of CDON; CDON2; cell adhesion associated, oncogene regulated 2; mFLJ00376; Protein BOC; UNQ604/PRO1190
Mouse
Protein A/G
RUO
117606, 91653
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.