Learn More
BOC-L-prolina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757508 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378960 25 g Frasco de vidrio 25 g
10016153 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10378960
Marca: Thermo Scientific Acros 275650250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15761-39-4 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15761-39-4
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.249
Número MDL MFCD00037324
Clave InChI ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
PubChem CID 85083
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Proline
Punto de fusión 133.0°C to 136.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 22, 35
Rotación específica − 60.50
Agua 0.5% max. (K.F.)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino o cristales