Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BOC-L-Proline |
| Punto de fusión | 133.0°C to 136.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Beilstein | 22, 35 |
| Rotación específica | − 60.50 |
| Agua | 0.5% max. (K.F.) |
| Condición de rotación específica | −60.5° (20°C 589nm,c=2,CH3COOH) |
| Mostrar más |