Learn More
BOC-L-fenilalanina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10303822 5 g Frasco de vidrio 5 g
10368960 25 g Frasco de vidrio 25 g
10599253 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10303822
Marca: Thermo Scientific Acros 275640050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13734-34-4 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13734-34-4
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.31
Número MDL MFCD00002663
Clave InChI ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-phe-oh, boc-l-phenylalanine, boc-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, n-boc-l-phenylalanine, n-t-boc-l-phenylalanine, n-alpha-t-boc-l-phenylalanine, n-t-butyloxycarbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-phe
PubChem CID 77857
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Phenylalanine
Punto de fusión 85.0°C to 88.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Beilstein 14, 1595
Rotación específica + 25.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methylene chloride, insoluble in aliphatic hydrocarbons
Agua 0.5% max. (K.F.)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.3
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino fino