Learn More
Ácido BOC-5-aminopentanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077318 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15254238 5 g 5 g
15264238 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254238 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448240050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27219-07-4 | C10H19NO4 | 217.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27219-07-4
Fórmula molecular C10H19NO4
Peso molecular (g/mol) 217.26
Clave InChI GFMRZAMDGJIWRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-5-ava-oh, 5-tert-butoxycarbonylamino valeric acid, boc-5-aminovaleric acid, 5-boc-amino valeric acid, 5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 5-boc-amino-pentanoic acid, n-boc-5-aminopentanoic acid, pentanoic acid, 5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-5-aminovaleric acid
PubChem CID 545848
Nombre IUPAC ácido 5-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-5-Aminopentanoic acid
Punto de fusión 45.0°C to 52.0°C
Punto de ebullición 160.0°C to 168.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • BOC-5-Aminopentanoic acid, 97%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.