missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bobcat339 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16440807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16440807 50 mg 50 miligramos
16447217 5 mg 5 miligramos
16435366 100 mg 100 miligramos
16424498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16440807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111558A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bobcat339 hydrochloride is a potent and selective cytosine-based inhibitor of TET enzyme, with the IC50s of 33 μM and 73 μM for TET1 and TET2, respectively. Bobcat339 hydrochloride is useful to the field of epigenetics and serves as a starting point for new therapeutics that target DNA methylation and gene transcription.

Bobcat339 hydrochloride is a potent and selective cytosine-based inhibitor of TET enzyme, with the IC50s of 33 μM and 73 μM for TET1 and TET2, respectively. Bobcat339 hydrochloride is useful to the field of epigenetics and serves as a starting point for new therapeutics that target DNA methylation and gene transcription.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bobcat339 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 2436747-44-1
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13Cl2N3O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (388.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N(C2=CC=CC(C3=CC=CC=C3)=C2)C=C1Cl)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 334.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.2
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.