missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOB1 Antibody (BOB1/7468), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21057CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BOB1 Monoclonal antibody specifically detects BOB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| BOB1 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| B-cell-specific coactivator OBF-1, BOB-1, OBF-1, OBF1BOB1, OCAB, OCA-B, OCT-binding factor 1, POU class 2 associating factor 1, POU domain class 2, associating factor 1, POU domain class 2-associating factor 1, POU domain, class 2, associating factor 1 | |
| Recombinant fragment (around aa 148-255) of human BOB1 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 5450 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| BOB1/7468 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido