Learn More
BOB.1 (B-Cell Marker) Mouse, Clone: BOB1/2424, enQuireBio™
Código de producto. p-7156171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15980678 20 μg 20 microgramos
15990678 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15980678
Marca: EnquireBio 5450MSM4P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno BOB.1 (B-Cell Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon BOB1/2424
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human BOB1 (POU2AF1) protein fragment (apprx. aa 148-255)
Peso molecular del antígeno 35kDa
Control positivo Ramos cells. Spleen or Tonsil
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5450
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ