Learn More
uvex Zapato bajo BOA™ PU negro/amarillo 65668 - Anchura 11
Código de producto. 17262191 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17262191 43 1 par
17282181 35 1 par
17292181 36 1 par
17202191 37 1 par
17212191 38 1 par
17222191 39 1 par
17232191 40 1 par
17242191 41 1 par
17252191 42 1 par
17272191 44 1 par
17282191 45 1 par
17292191 46 1 par
17202201 47 1 par
17212201 48 1 par
17222201 49 1 par
17232201 50 1 par
17242201 51 1 par
17252201 52 1 par
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17262191
Brand: uvex 6566843
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los zapatos de seguridad Uvex 1 protegen y apoyan el movimiento natural del cuerpo humano al reducir la presión y la tensión; clases de protección S1 y S2
Zapato Uvex 1 6566.8 con sistema de fijación BOA™ S2 SRC
  • Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Ligeros y flexibles
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Fabricados con nueva tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
  • Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
  • Material superior de microvelour de alta tecnología transpirable y resistente al agua
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Dial de sistema de fijación BOA™ para una comodidad personalizada uniforme durante todo el día
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta suaves y acolchados
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6566.8
  • Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Negra, Amarillo
Material Microvelour
Tamaño 43
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto ESD Safety Shoe