missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BNP Mouse anti-Human, Clone: 370129, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems MAB9538-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BNP Monoclonal specifically detects BNP in Human samples. It is validated for ELISA.Especificaciones
| BNP | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| BNF, BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein, NPPB | |
| E. coli-derived recombinant human N-Terminal Pro-BNP His27-His134 Accession # P16860 | |
| 100 μg | |
| 4879 | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. | |
| IgG2b |
| ELISA | |
| 370129 | |
| ELISA | |
| P16860 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Primary | |
| Detects human N-Terminal Pro-BNP in direct ELISAs. | |
| Human | |
| Supernatant |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?