Learn More
BNIP3 Mouse anti-Human, Clone: 2H7D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€
Especificaciones
| Antígeno | BNIP3 |
|---|---|
| Clon | 2H7D8 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17679776
|
Proteintech
68091-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17669776
|
Proteintech
68091-1-IG-150UL |
150 μL |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
BNIP3 Monoclonal antibody apecifically detetects BNIP3 antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Especificaciones
| BNIP3 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| BC009342 | |
| BNIP3 | |
| IgG2b | |
| Protein A purification |
| 2H7D8 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| 664 | |
| BNIP3 fusion protein Ag27935 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |