missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BN82002, MedChemExpress
Descripción
BN82002 is a potent, selective and irreversible inhibitor of CDC25 phosphatase family. BN82002 inhibits CDC25A, CDC25B2, CDC25B3, CDC25C CDC25A, and 25C-cat with IC50 values of 2.4, 3.9, 6.3, 5.4, and 4.6 μM, respectively. BN82002 displays ∼20-fold greater selectivity over CD45 tyrosine phosphatase.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BN82002 |
| CAS | 396073-89-5 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H25N3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 150 mg/mL (417.34 mM) |
| SMILES | OC1=C(CN(C)CCC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C=C(N(C)C)C=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 359.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.42 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?