Descripción
- Componentes: Tubo, bolas de acero inoxidable, tapa
- Se pueden añadir cantidades de medios adicionales durante el funcionamiento
- Muestreo durante el funcionamiento
- Preparación de muestras en condiciones estériles
- Conservación libre de gérmenes de muestras (tejido, sangre, etc.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo BMT-50-S-M |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Introducción de medios o extracción de muestras durante el proceso de agitación, dispersión o molienda en condiciones estériles |
| Para utilizar con (equipo) | BMT-50-S-M |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |