missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-986142, MedChemExpress

Código de producto. 16460007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460007 50 mg 50 miligramos
16486337 5 mg 5 miligramos
16424706 100 mg 100 miligramos
16423618 10 mg 10 miligramos
16402796 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460007

Marca: Medchem Express HY101856

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BMS-986142 is a potent and highly selective reversible inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK) with an IC50 of 0.5 nM.

BMS-986142 is a potent and highly selective reversible inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK) with an IC50 of 0.5 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BMS-986142
Forma física Solid
CAS 1643368-58-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H30F2N4O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (218.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C(F)=CC=C2)N(C)C(N1C3=C(C)[C@]([C@]4=C(F)C=C(C(N)=O)C5=C4C6=C(C[C@@H](C(C)(C)O)CC6)N5)=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 572.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.6
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.