missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BMS-936559/MDX-1105 Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody (BMS-936559/MDX-1105)

Código de producto. 30131831
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30131831 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30131831

Marca: Invitrogen™ MA554849

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Compatible with Direct ELISA.

BMS-936559/MDX-1105 is an anti-PD-L1 monoclonal antibody that blocks the interaction between PD-L1 and its receptors, PD-1 and CD80, thereby enhancing T-cell responses and promoting anti-tumor activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMS-936559/MDX-1105 Humanized
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon BMS-936559/MDX-1105
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen MDX-1105
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human CD274/PD-L1/B7-H1.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.