missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-935177, MedChemExpress

Código de producto. 16476297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476297 5 mg 5 miligramos
16490056 2 mg 2 miligramos
16482776 25 mg 25 miligramos
16449986 50 mg 50 miligramos
16434686 100 mg 100 miligramos
16433578 10 mg 10 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476297

Marca: Medchem Express HY101793

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BMS-935177 is a potent and selective reversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (Btk) with an IC50 of 3 nM.

BMS-935177 is a potent and selective reversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (Btk) with an IC50 of 3 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BMS-935177
Forma física Solid
CAS 1231889-53-4
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H26N4O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 130 mg/mL (258.68 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC(N3C=NC4=C(C=CC=C4)C3=O)=C2C)C5=C1NC6=C5C=CC(C(C)(O)C)=C6)N
Peso molecular (g/mol) 502.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.56
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.