missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-582949 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200100918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16496028 10 mg 10 miligramos
16483416 25 mg 25 miligramos
16468637 5 mg 5 miligramos
16436446 100 mg 100 miligramos
16402177 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16496028

Marca: Medchem Express HY14305A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BMS-582949 hydrochloride is an orally active and highly selective p38α MAPK inhibitor, with an IC50 of 13 nM. BMS-582949 hydrochloride displays a significantly improved pharmacokinetic profile and is effective in inflammatory disease.

BMS-582949 hydrochloride is an orally active and highly selective p38α MAPK inhibitor, with an IC50 of 13 nM. BMS-582949 hydrochloride displays a significantly improved pharmacokinetic profile and is effective in inflammatory disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BMS-582949 hydrochloride
CAS 912806-16-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27ClN6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (56.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCC)C1=CN(N=CN=C2NC3=CC(C(NC4CC4)=O)=CC=C3C)C2=C1C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 442.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.94
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.