missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-509744, MedChemExpress

Código de producto. 16484388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16484388 10 mg 10 miligramos
16490707 50 mg 50 miligramos
16417117 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484388

Marca: Medchem Express HY11092

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BMS-509744 is a potent, selective and ATP competitive Itk inhibitor with an IC50 of 19 nM.

BMS-509744 is a potent, selective and ATP competitive Itk inhibitor with an IC50 of 19 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BMS-509744
CAS 439575-02-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H41N5O4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 21.9 mg/mL (35.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C(C)(C)C)NCC1=CC=C(C(NC2=NC=C(SC3=CC(C(N4CCN(C(C)=O)CC4)=O)=C(OC)C=C3C)S2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 623.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.83
Porcentaje de pureza 95.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.