missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-345541 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200101630
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484018

Marca: Medchem Express HY10518

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BMS-345541 hydrochloride is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.

BMS-345541 hydrochloride is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BMS-345541 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 547757-23-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18ClN5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (171.36 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (68.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CN=C2C(NCCN)=NC3=CC=C(C=C3N21)C.Cl
Peso molecular (g/mol) 291.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.78
Porcentaje de pureza 99.21%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado