Learn More
BMS-309403, MedChemExpress
Descripción
BMS-309403 interacts with the fatty-acid-binding pocket within the interior of the protein and competitively inhibits the binding of endogenous fatty acids. BMS-309403 improves endothelial function in apolipoprotein E-deficient mice and in cultured human endothelial cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BMS-309403 |
| CAS | 300657-03-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H26N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (210.73 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C(O)COC1=CC(C2=CC=CC=C2N3N=C(C4=CC=CC=C4)C(C5=CC=CC=C5)=C3CC)=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 474.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.55 |
| Mostrar más |