Learn More
BMS-3, MedChemExpress
Código de producto. 16477498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477498 10 mg 10 miligramos
16499977 5 mg 5 miligramos
16487456 100 mg 100 miligramos
16403527 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16477498
Marca: Medchem Express HY18304
MedChemExpress BMS-3 is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 5 nM and 6 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.
BMS-3 is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 5 nM and 6 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-3
Forma física Solid
CAS 1338247-30-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12Cl2F2N4OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.95 mM)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=NC=C(C3=CC(C(F)F)=NN3C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)S2
Peso molecular (g/mol) 429.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.27
Porcentaje de pureza 99.46%