missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-193885, MedChemExpress

Código de producto. 16407707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16407707 5 mg 5 miligramos
16434968 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16407707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY120619

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BMS-193885 is a potent, selective, competitive, and brain penetrant neuropeptide Y1 receptor antagonist with a Ki of 3.3 nM, and has an IC50 of 5.9 nM for hY1, which displays > 100, > 160, > 160 and > 160-fold selectivity over α1, hY2, hY4 and hY5 receptors, respectively .

BMS-193885 is a potent, selective, competitive, and brain penetrant neuropeptide Y1 receptor antagonist with a Ki of 3.3 nM, and has an IC50 of 5.9 nM for hY1, which displays > 100, > 160, > 160 and > 160-fold selectivity over α1, hY2, hY4 and hY5 receptors, respectively .

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BMS-193885
CAS 186185-03-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H42N4O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (169.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC(NC(NCCCN3CCC(C4=CC=CC(OC)=C4)CC3)=O)=C2)OC
Peso molecular (g/mol) 590.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 590.71
Porcentaje de pureza 97.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.