missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-1166, MedChemExpress

Código de producto. 16473678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473678 10 mg 10 miligramos
16484756 100 mg 100 miligramos
16470067 50 mg 50 miligramos
16432826 25 mg 25 miligramos
16466417 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473678

Marca: Medchem Express HY102011

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BMS-1166 is a potent PD-1/PD-L1 immune checkpoint inhibitor. BMS-1166 induces dimerization of PD-L1 and blocks its interaction with PD-1, with an IC50 of 1.4 nM. BMS-1166 antagonizes the inhibitory effect of PD-1/PD-L1 immune checkpoint on T cell activation.

BMS-1166 is a potent PD-1/PD-L1 immune checkpoint inhibitor. BMS-1166 induces dimerization of PD-L1 and blocks its interaction with PD-1, with an IC50 of 1.4 nM. BMS-1166 antagonizes the inhibitory effect of PD-1/PD-L1 immune checkpoint on T cell activation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BMS-1166
CAS 1818314-88-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H33ClN2O7
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (194.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H]1N(CC2=CC(Cl)=C(OCC3=CC=CC(C4=CC=C(OCCO5)C5=C4)=C3C)C=C2OCC6=CC=CC(C#N)=C6)C[C@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 641.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 641.11
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.