missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BMPR-IA/ALK-3 Antibody (MM0053-8L7), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-12029JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BMPR-IA/ALK-3 Monoclonal specifically detects BMPR-IA/ALK-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| BMPR-IA/ALK-3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| BMPR1A | |
| Human recombinant BMPR-IA/ALK-3 (extracellular domain) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| In Western blots, this antibody shows good cross-reactivity with mouse BMPR-IA/ALK-3, but no cross-reactivity with recombinant human BMPR-IB or rhBMPR-II. | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MM0053-8L7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| ACVRLK310q23del, ALK-3, ALK3EC 2.7.11.30, BMP type-1A receptor, BMPR-1A, bone morphogenetic protein receptor type-1A, bone morphogenetic protein receptor, type IA, CD292, CD292 antigen, EC 2.7.11, Serine/threonine-protein kinase receptor R5, SKR5, type II-like kinase 3 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Mesenchymal Stem Cell Markers, Protein Kinase, Stem Cell Markers | |
| 657 | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido