Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas monocromática BMP71
Código de producto. 11711096
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipo de software:
Estación de trabajo
LabelMark
LabelMark, Markware
Tipo de tapón:
Enchufe británico
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Keyboard Type Tipo de software Tipo de tapón unitSize
11711096 CYRILLIC LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
10618988 AZERTY LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
11775593 AZERTY LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
11701096 AZERTY LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
11785593 AZERTY LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
10385578 CYRILLIC LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
11771086 CYRILLIC LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
11781086 CYRILLIC LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
11554254 QWERTY Estación de trabajo Enchufe europeo cada uno
11584254 QWERTY LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
12870009 QWERTY LabelMark Enchufe británico cada uno
10076204 QWERTZ LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
11791086 QWERTZ LabelMark, Markware Enchufe europeo cada uno
13 options
Código de producto. 11711096
Marca: Brady™ 710638
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Impresora de etiquetas portátil
The flagship of Brady's portable printer range, the BMP™71 Mobile Label Printer is a 'high-end' portable cable and wire label printer ideal for the telecom/datacom and electrical markets, but also perfect for printing health and safety signs and labels in a variety of other workplace environments.
  • Electronic and general labelling, laboratory identification, safety identification, wire and cable marking
  • Continuous tape and die cut labels
  • 500+ symbols included
  • Maximum label width 50.8mm
  • Recommended usage per day: 1000
  • Maximum print width 45.97mm
  • Print speed 38mm/sec
  • Resolution 300 dpi
  • Height 116.80mm
Especificaciones
Tipo de producto Label Printer
Tipo de pantalla LCD
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (métrico) 332.70 mm
Anchura (métrico) 241.3 mm
Altura (métrico) 116.80 mm
Fondo (métrico) 332.70 mm
Dimensiones (L x An) 241.30 x 332.70 mm
Capacidad de color monocromo/a
Incluye 2 rollos de etiquetas, 1 cartucho de cinta negra, batería recargable, adaptador de CA, cable de comunicación USB, adaptador de rollo de material TLS2200™/HandiMark™, guía de inicio rápido, CD del producto (con controladores de la impresora, ejemplos, manual de usuario completo), limpieza
Idiomas Bulgarian, English, Russian
Memoria 200 MB: hasta 100.000 etiquetas
Velocidad de impresión 38,10 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software LabelMark, Markware
Tipos de conector USB
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 49 °C
Peso (métrico) 2.49 kg
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado general y marcado de componentes electrónicos, Identificación de laboratorio, Señales de seguridad, Marcado de cables y alambres
Cantidad 1 Ea.
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Keyboard Type CYRILLIC
Tipo de tapón Enchufe europeo