Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas monocromática BMP71
Portable label printer
Marca: Brady™ 710604
Detalles adicionales : Peso : 6.66000kg
Descripción
La insignia de la gama de impresoras portátiles de Brady, la impresora de etiquetas móvil BMP™71, es una impresora de etiquetas para cables y alambres portátil de gama alta ideal para los mercados de telecomunicaciones/comunicaciones de datos y electricidad, pero también perfecta para imprimir etiquetas y señales de seguridad y salud en una variedad de otros entornos de trabajo.- Etiquetado electrónico y general, identificación de laboratorio, identificación de seguridad, marcado de cables y alambres
- Cinta continua y etiquetas troqueladas
- + de 500 símbolos incluidos
- Anchura máxima de la etiqueta: 50,8 mm
- Uso recomendado al día: 1000
- Anchura máxima de impresión: 45,97 mm
- Velocidad de impresión de 38 mm/s
- Resolución de 300 ppp
- Altura 116,80 mm
Especificaciones
Impresora de etiquetas | |
Transferencia térmica | |
241,3 mm | |
332,70 mm | |
Monocromo | |
2 rollos de etiquetas, 1 cartucho de cinta negra, batería recargable, adaptador de CA, cable de comunicación USB, adaptador de rollo de material TLS2200™/HandiMark™, guía de inicio rápido, CD del producto (con controladores de la impresora, ejemplos, manual de usuario completo), limpieza | |
200 MB: hasta 100.000 etiquetas | |
300 dpi | |
USB | |
2,49 kg | |
1 unidad | |
220 V |
LCD | |
332,70 mm | |
116,80 mm | |
241,30 x 332,70 mm | |
Teclado CYRILLIC, enchufe europeo | |
Búlgaro; inglés; ruso | |
38,10 mm/seg. | |
LabelMark, Markware | |
De 4 a 49 °C | |
Etiquetado general y marcado de componentes electrónicos, Identificación de laboratorio, Señales de seguridad, Marcado de cables y alambres | |
2 años |