Learn More
BMP6 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236686 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236686 150 μL 150 microlitros
30234242 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30236686
Marca: Proteintech 554211AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The BMP6 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human BMP6. This antibody recognizes human, mouse antigen. The BMP6 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno BMP6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 800 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 654
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 57 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG