missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMP6 Monoclonal Antibody (OTI1B11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17632162
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17632162 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17632162 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF812213

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BMP6 Monoclonal antibody specifically detects BMP6 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno BMP6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B11
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica Ace
N.º de referencia del gen P12821
Alias de gen BMP; BMP 6; BMP6; BMP-6; Bone morphogenetic protein; Bone morphogenetic protein 6; D13Wsu115e; vegetal related growth factor (TGFB-related); vegetal-related (TGFB related) cytokine; VG-1-R; VG-1-related protein; Vg1-related sequence; Vgr; Vgr1; VGR-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 642-1230 of human ACE (NP_000780) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1636
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.