Learn More
Brady™ BMP53 Label Printer Kit
Descripción
Cintas resistentes a las condiciones extremas
• Con pack batería y programa LabelMark
• Con pack batería y programa LabelMark
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Label Printer EU |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Anchura (métrico) | 165 mm |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Fondo (métrico) | 215 mm |
| Dimensiones (L x An) | 38.1 mm W |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Incluye | Li-ion battery, USB cable, AC adapter with power cord, Product CD, CD with Brady printer drivers, Quick Start Guide, Bluetooth network card and MC-1500-595-WT-BK |
| Modelo | BMP53 |
| Velocidad de impresión | 25,4 mm/seg. |
| Mostrar más |