Learn More
Brady™ BMP53 Label Printer Kit
Código de producto. 11922732
Change view
Click to view available options
Tipo de software:
LabelMark
LabelMark, CodeSoft
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de software unitSize
11922732 LabelMark cada uno
11932732 Ninguno cada uno
12673910 LabelMark, CodeSoft cada uno
3 options
Código de producto. 11922732
Marca: Brady™ 710897
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cintas resistentes a las condiciones extremas
• Con pack batería y programa LabelMark
Especificaciones
Tipo de producto Label Printer EU
Print Technology Thermal Transfer
Anchura (métrico) 165 mm
Altura (métrico) 90 mm
Fondo (métrico) 215 mm
Dimensiones (L x An) 38.1 mm W
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Li-ion battery, USB cable, AC adapter with power cord, Product CD, CD with Brady printer drivers, Quick Start Guide, Bluetooth network card and MC-1500-595-WT-BK
Modelo BMP53
Velocidad de impresión 25,4 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software LabelMark
Tipos de conector EU Power Supply
Peso (métrico) 1.28 kg
Para utilizar con (aplicación) For labeling various purposes, such as electric field, data communication, safety and building, product and panel manufacturing, and laboratories
Cantidad 1 Ea.
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Battery Pack, AC Adaptor/Battery Charger