Learn More
Brady™ Kit de Impresora de etiquetas BMP51
Descripción
- Cabezal de impresión de 300 ppp.
- Imprime etiquetas de hasta 38,1 mm de ancho.
- Imprime en materiales continuos y troquelados.
- Incluye un cortador integrado, cartuchos de fácil carga superior, opciones para la energía de la batería
- Teclado QWERTY completo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Label Printer |
| Tipo de pantalla | Monocolor LCD |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Anchura (métrico) | 115 mm |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Fondo (métrico) | 225 mm |
| Dimensiones (L x An) | 38.1 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Descripción | QWERTY |
| Incluye | This printer ships in a hard case with a Rechargeable Lithium Ion Battery, USB Cable, AC adaptor with power cord, Product CD, Brady Printer Drivers CD, Quick Start Guide, a Bluetooth network card, LabelMark Standard Labelling Software and an MC1-1000-422 |
| Mostrar más |