missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BMP5, Mouse anti-Human, Clone: 2F12, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00000653-M01J.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: VGDYNTSEQKQACKKHELYVSFRDLGWQDWIIAPEGYAAFYCDGECSFPLNAHMNATNHAIVQTLVHLMFPDHVPKPCCAPTKLNAISVLYFDDSSNVILEspecificaciones
| BMP5 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| bone morphogenetic protein 5 | |
| MGC34244 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA | |
| 2F12 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_021073.1 | |
| BMP5 | |
| BMP5 (NP_066551.1, 341 a.a. ∼ 440 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 653 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido