missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ BMP1 Polyclonal Antibody

Descripción
This antibody is predicted to react with dog, pig and cow based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 128,000.
This gene encodes a protein that is capable of inducing formation of cartilage in vivo. Although other bone morphogenetic proteins are members of the TGF-beta superfamily, this gene encodes a protein that is not closely related to other known growth factors. This gene is expressed as alternatively spliced variants that share an N-terminal protease domain but differ in their C-terminal region.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BMP1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | BMP1 |
| N.º de referencia del gen | P13497, P98063 |
| Alias de gen | BMP; Bmp1; BMP-1; Bone morphogenetic protein; Bone morphogenetic protein 1; FLJ44432; mammalian tolloid protein; mTld; OI13; PCOLC; Pcp; PCP2; pCP-2; procollagen C-endopeptidase; procollagen C-proteinase; procollagen C-proteinase 3; TLD |
| Símbolos de los genes | BMP1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?