Learn More
Brady™ Etiquetas de papel adhesivo de caucho permanente de la serie BMP™71 TLS 2200™; blanco
Código de producto. 11592785
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,9 x 3 in
1,9 x 4 in
1 x 2 in
1 x 3 in
Material:
Papel
Tamaño de la unidad:
1 rollo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Material unitSize
11592785 1 x 2 in Papel 1 rollo
11552795 1 x 3 in Papel 1 rollo
11548923 1,9 x 3 in Papel 1 rollo
11598923 1,9 x 4 in Papel 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11592785 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 018376
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas de papel con adhesivo de caucho permanente (B-424) proporcionan una buena resistencia al contraste y al emborronado para aplicaciones de transferencia térmica e impresión de códigos de barras.
  • White matte paper label stock features permanent rubber adhesive
  • Low cost is ideal for all general purpose labeling projects
  • RoHS compliant to EU directive 2011/65/EU
  • Service temperature of -40 to 122° F (-40 to 50° C)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Descripción Label
Tipo de adhesivo Permanent Rubber Based
Color White
Formato Rollo
Material Papel
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Para utilizar con (equipo) Sistema de etiquetado BMP™61; impresora de etiquetas BMP™71; sistema de etiquetado térmico TLS 2200™; sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™
Etiquetas por fila 1
Idiomas No Text
Cantidad 100/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 50.8 x 25.4 in. (W xH)
Repetición vertical (métrico) 54.0 mm
Dimensions (LxW) 1 x 2 in
Longitud del área imprimible (imperial) 2 in
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 53.34 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 2 in
Altura (imperial) 1 in
Altura del área imprimible (imperial) 1 in