Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo resistente a manipulaciones de la serie Defender™ BMP™71 - Blanco
Código de producto. 11715653
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 pulg
1,9 x 3 pulg
1 x 1,5 pulg
1 x 2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
11715653 1 x 2 in cada uno
11785673 0,5 x 1 pulg cada uno
11765663 1 x 1,5 pulg cada uno
11795653 1,9 x 3 pulg cada uno
4 options
Código de producto. 11715653
Marca: Brady™ 114773
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El vinilo resistente a manipulaciones (B-351) está diseñado para fracturarse fácilmente con el fin de mostrar signos de manipulación del producto y evitar que las etiquetas se quiten enteras.
  • El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto
  • Tenga cuidado al retirar del revestimiento ya que se trata de un material frágil
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Temperatura de servicio de -40 °C a 82 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Descripción Etiqueta
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Formato Rollo
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BMP™71
Etiquetas por fila 1
Idiomas Sin texto
Cantidad 100/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 2 x 1 in. (W x H)
Dimensions (LxW) 1 x 2 in
Longitud del área imprimible (imperial) 2 in
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 83 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 2 in
Altura (imperial) 1 in
Altura del área imprimible (imperial) 1 in