Learn More
Brady™ Cinta para impresora BMP™71, parafina/resina R4300, color negro
Descripción
- Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
- Las cintas de la serie R4300 se basan en una formulación de parafina/resina que ofrece una fuerte resistencia medioambiental contra las manchas y los productos químicos
- La calidad de impresión fiable y nítida de las cintas de la serie R4300 maximiza la legibilidad del código de barras
- Los cartuchos de cinta autónomos de la serie BMP™71 se insertan directamente en la impresora con facilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BMP™71 |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 150 pies |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 46 m |
| Anchura (métrico) | 50,80 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Descripción | Cinta negra de transferencia térmica Serie 4300 para impresora BMP71 |
| Mostrar más |