Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BMP™71 - Teclado QWERTY UE con Brady Workstation LAB Suite
Click to view available options
:
Resolución: 300 ppp
Descripción
- BMP™71, una impresora inteligente para imprimirlo todo.
- Esta impresora portátil Brady de última generación le ayuda a enfrentarse a cualquier situación, acelera sus tareas de etiquetado y le permite seguir adelante.
- Imprime cualquier etiqueta continua o troquelada, además de etiquetas personalizadas, de hasta 50,8 mm en más de 30 materiales diferentes.
- Su teclado QWERTY completo le permite escribir rápidamente con ambas manos y la pantalla ampliada a todo color le muestra toda la etiqueta de una vez.
- Funciona con una batería NiMH recargable o alimentación de CA.
- Garantía de 2 años.
- La BMP™71 viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
- Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (métrico) | 241,30 mm |
| Altura (métrico) | 332,70 mm |
| Fondo (métrico) | 116,80 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 116,80 x 241,30 x 332,70 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Incluye | Maletín rígido con batería NiMH recargable, adaptador de CA, cable de comunicaciones USB, adaptador de rollo de material TLS2200™ / HandiMarkTM, guía de inicio rápido, CD del producto (con controlador de impresora, tutoriales, guía de usuario completa), kit de limpieza, Brady Workstation Laboratory Identification Suite, M71C-2000-595-WT, M71-31-423 y M71-R6000. |
| Velocidad de impresión | 38,00 mm/s |
| Resolución | 300 ppp |
| Mostrar más |