missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress BMP-7 Protein, Human
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Cantidad | 10 μg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Peso molecular | Approximately 15.7 kDa |
| Sinónimo | rHuBMP-7∣ OP-1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?