Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: Vinilo para interiores y exteriores CleanLift™
Código de producto. 12774069
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco sobre azul
Blanco sobre rojo
Blanco sobre verde
Negro sobre Naranja
Negro sobre amarillo
Negro sobre blanco
Negro sobre transparente
Rojo sobre blanco
Altura (métrico):
609,6 cm
762 cm
Anchura (métrico):
12,70 mm
38,10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
12774069 Rojo sobre blanco 762 cm 12,70 mm cada uno
12774059 Negro sobre transparente 609,6 cm 38,10 mm cada uno
12794069 Rojo sobre blanco 762 cm 38,10 mm cada uno
12734079 Blanco sobre verde 762 cm 12,70 mm cada uno
12744069 Negro sobre amarillo 762 cm 12,70 mm cada uno
12704079 Blanco sobre azul 762 cm 12,70 mm cada uno
11932872 Negro sobre blanco 762 cm 38,10 mm cada uno
12704069 Negro sobre Naranja 762 cm 38,10 mm cada uno
12714069 Negro sobre blanco 762 cm 12,70 mm cada uno
12724079 Blanco sobre azul 762 cm 38,10 mm cada uno
12764069 Negro sobre amarillo 762 cm 38,10 mm cada uno
12764079 Blanco sobre rojo 762 cm 12,70 mm cada uno
12754059 Negro sobre transparente 762 cm 12,70 mm cada uno
12784079 Blanco sobre rojo 762 cm 38,10 mm cada uno
15171899 Negro sobre Naranja 762 cm 12,70 mm cada uno
12754079 Blanco sobre verde 762 cm 38,10 mm cada uno
16 options
Código de producto. 12774069
Marca: Brady™ 143379
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
Cartuchos BMP™51/BMP™53:Las cintas de vinilo CleanLift™ están fabricadas en vinilo duradero termorretráctil con un adhesivo ultra-agresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
  • Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Color Rojo sobre blanco
Para utilizar con (equipo) BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker
Material Vinilo
Longitud (imperial) 25 ft
Anchura (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 7,62 m
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (métrico) 762 cm
Grosor (imperial) 0,004 in.
Grosor (métrico) 0,102 mm
Tipo de adhesivo Permanente
Esterilidad No estéril
Descripción Cinta para rotuladoras BMP41/BMP51/BMP53
Acabado Brillo
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +82°C
Certificaciones/conformidad ASTM D 523, PSTC-133, RoHS
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
Cantidad 1 unidad