Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: Vinilo para interiores y exteriores CleanLift™
Descripción
Cartuchos BMP™51/BMP™53:Las cintas de vinilo CleanLift™ están fabricadas en vinilo duradero termorretráctil con un adhesivo ultra-agresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
- Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
- Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
- Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco sobre verde |
| Para utilizar con (equipo) | BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker |
| Material | Vinilo |
| Longitud (imperial) | 25 ft |
| Anchura (imperial) | 1,5 in |
| Anchura (métrico) | 38,10 mm |
| Altura (métrico) | 762 cm |
| Grosor (imperial) | 0,004 in. |
| Tipo de adhesivo | Permanente |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |