missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BMP-2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 16311345
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16311345 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16311345

Marca: Invitrogen™ PA584388

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RLVNQNASRW ESFDVTPAVM RWTAQGHANH GFVVEVAHLE EKQGVSKRHV RIS Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 91%.

Bone Morphogenic Proteins (BMP) are members of the TGF-beta superfamily that affect bone and cartilage formation (Hogan 1996, Reddi 1998 and Francis-West et al. 1999). Mature BMPs are 30-38 kDa proteins that assume a TGF-beta -like cysteine knot configuration. Lovostatin increases bone formation by turning on the bmp-2 gene (Mundy et al. 1999). BMPs stimulate the production of specific bone matrix proteins and alter stromal cell and osteoclast proliferation (Macias et al. 1999, Lecanda et al. 1997). BMPs may also be an important factor for development of the viscera, with roles in cell proliferation, apoptosis, differentiation, and morphogenesis (Hogan 1996, Dale and Wardle 1999). BMPs appear to be responsible for normal dorsal/ventral patterning. Like TGF-beta, BMPs bind to a type II receptor, which then recruits the transducing type I receptor unit, activating the Smad protein signaling pathway (Massague 1994, Derynck 1997, Attisano 1993).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMP-2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica BMP2
N.º de referencia del gen P12643
Alias de gen 2610024H22Rik; AI467020; AL117858; AW546137; BB189135; BDA2; BMP; BMP2; BMP-2; BMP2A; BMP-2A; BMPRII; BMPR-II; Bone morphogenetic; Bone morphogenetic protein; Bone morphogenetic protein 2; bone morphogenetic protein 2 precursor (BMP-2) (BMP-2A); bone morphogenetic protein 2A; H-BMP-2; morphogen
Símbolos de los genes BMP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human BMP2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105108).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 650
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.