Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BMP-2 humano
Código de producto. 15454913
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15454913
Marca: Invitrogen™ EHBMP2
ELISA
The Human Bone Morphogenic Protein 2 (Hu BMP-2) ELISA quantitates Hu BMP-2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BMP-2. Principle of the method The Human BMP-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Las proteínas morfogénicas óseas (BMP) son miembros de la superfamilia TGF-beta que afectan a la formación de huesos y cartílagos (Hogan 1996, Reddi 1998 y Francis-West et al. 1999). Las BMP maduras son proteínas 30-38 kDa que asumen una configuración de nudo cisteína similar a TGF-beta. Lovostatin incrementa la formación ósea al activar el gen bmp-2 (Mundy et al. 1999). Las BMP estimulan la producción de proteínas específicas de la matriz ósea y alteran la proliferación de células estromales y osteoclastos (Macias et al. 1999, Lecanda et al. 1997). Las BMP también pueden ser un factor importante para el desarrollo de las vísceras, e influir en la proliferación celular, la apoptosis, la diferenciación y la morfogénesis (Hogan 1996, Dale y Wardle 1999). Las BMP parecen ser responsables de los patrones normales dorsal/ventral. Al igual que TGF-beta, las BMP se unen a un receptor de tipo II, que luego capta la unidad del receptor de transducción de tipo I, activando la vía de señalización de la proteína Smad (Massague 1994, Derynck 1997, Attisano 1993).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P12643
Intervalo del ensayo 46,88-3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 45 pg
Intervalo de calibración De 45 pg/mL a 3000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad En este formato ELISA, el par de anticuerpos muestra una reactividad cruzada inferior al 1 % con rhBMP-3, rhBMP-4, rhBMP-5, rhBMP-6 o rhBMP-7.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 650
Símbolo de gen BDA2A,BMP2
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo BDA2A, BMP2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min