missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BMI-1 Polyclonal Antibody, DyLight™ 650
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13247968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13247968 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13247968

Marca: Invitrogen™ PA522845

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Suggested positive control: human and mouse skeletal muscle. Immunogen sequence homology: primate, feline, chicken, bovine, rabbit, rat and Zebrafish protein (all 92%).

Component of the Polycomb group (PcG) multiprotein PRC1 complex, a complex required to maintain the transcriptionally repressive state of many genes, including Hox genes, throughout development. PcG PRC1 complex acts via chromatin remodeling and modification of histones; it mediates monoubiquitination of histone H2A 'Lys-119', rendering chromatin heritably changed in its expressibility. In the PRC1 complex, it is required to stimulate the E3 ubiquitin-protein ligase activity of RNF2/RING2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMI-1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM sodium borate with 0.05% sodium azide
génica BMI1
N.º de referencia del gen P25916, P35226
Alias de gen AW546694; B lymphoma Mo-MLV insertion region 1; B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog; Bmi1; Bmi-1; BMI1 polycomb ring finger oncogene; BMI1 polycomb ring finger proto-oncogene; BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; murine leukemia viral (bmi-1) oncogene homolog; Pcgf4; Pcgf4 antibody; Polycomb complex protein BMI-1; polycomb group protein Bmi1; polycomb group ring finger 4; polycomb group RING finger protein 4; RING finger protein 51; RNF51; RP11-573G6.1
Símbolos de los genes BMI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal region (within residues 1-100) of human Bmi1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12151, 648
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.