missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BMI-1 Monoclonal Antibody (384515)

Código de producto. 15563812
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15563812 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15563812 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA524123

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Component of the Polycomb group (PcG) multiprotein PRC1 complex, a complex required to maintain the transcriptionally repressive state of many genes, including Hox genes, throughout development. PcG PRC1 complex acts via chromatin remodeling and modification of histones; it mediates monoubiquitination of histone H2A 'Lys-119', rendering chromatin heritably changed in its expressibility. In the PRC1 complex, it is required to stimulate the E3 ubiquitin-protein ligase activity of RNF2/RING2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMI-1
Aplicaciones ChIP Assay, Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 384515
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica BMI1
N.º de referencia del gen P35226
Alias de gen AW546694; B lymphoma Mo-MLV insertion region 1; B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog; Bmi1; Bmi-1; BMI1 polycomb ring finger oncogene; BMI1 polycomb ring finger proto-oncogene; BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; murine leukemia viral (bmi-1) oncogene homolog; Pcgf4; Pcgf4 antibody; Polycomb complex protein BMI-1; polycomb group protein Bmi1; polycomb group ring finger 4; polycomb group RING finger protein 4; RING finger protein 51; RNF51; RP11-573G6.1
Símbolos de los genes BMI1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human BMI-1 Asp96-Gly326.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 648
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.