missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BMF Monoclonal Antibody (OTI5H2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA807512
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the BCL2 protein family. BCL2 family members form hetero- or homodimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. This protein contains a single BCL2 homology domain 3 (BH3), and has been shown to bind BCL2 proteins and function as an apoptotic activator. This protein is found to be sequestered to myosin V motors by its association with dynein light chain 2, which may be important for sensing intracellular damage and triggering apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.Especificaciones
| BMF | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q96LC9 | |
| BMF | |
| Full length human recombit protein of human BMF ( NP_001003940) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI5H2 | |
| Unconjugated | |
| BMF | |
| Bcl2 modifying factor | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 90427 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido