Learn More
SI Analytics™ Electrodos de sensor especial BlueLine
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Junta:
Diafragma cerámico
Diafragma con orificio
Diafragma de fibras
Diafragma de hueco anular KPG
Diafragma de platino
Diafragma para junta esmerilada
Longitud (métrico):
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Electrodos de pH para mediciones de superficie
- Para pequeñas cantidades de muestra
- Para agua ultrapura y emulsiones o mediciones en muestras semisólidas
- Disponibles como electrodos redox y electrodo de conductividad para medios con bajo contenido iónico
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo de punta de lanza de pH 21 |
| Tipos de conector | Cabezal de enchufe |
| Junta | Diafragma con orificio |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Membrana | Tipo lanceta |
| Modelo | BlueLine 21 pH |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Longitud (métrico) | 65,25 mm |
| Mostrar más |